Learn More
Alcohol de 3-benciloxibencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342819 25 g 25 g
11332819 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342819 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27707.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1700-30-7 | C14H14O2 | 214.264 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1700-30-7
Fórmula molecular C14H14O2
Peso molecular (g/mol) 214.264
Número MDL MFCD00004642
Clave InChI AFKLSWIRJUJWKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-benzyloxybenzyl alcohol, 3-benzyloxy phenyl methanol, 3-benzyloxybenzylalcohol, benzenemethanol, 3-phenylmethoxy, 3-phenylmethoxyphenyl methanol, 3-benzyloxyphenyl methanol, 3-phenylmethoxy phenyl methan-1-ol, pubchem7731, acmc-1bo1a
PubChem CID 74341
Nombre IUPAC (3-fenilmetoxifenil)metanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzyloxybenzyl alcohol
Punto de fusión 47°C to 51°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.26
Porcentaje de pureza 97%