Learn More
Alcohol 3-benciloxibencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10577833 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10577833 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10577833 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 181940010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1700-30-7
Fórmula molecular C14H14O2
Peso molecular (g/mol) 214.26
Número MDL MFCD00004642
Clave InChI AFKLSWIRJUJWKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-benzyloxybenzyl alcohol, 3-benzyloxy phenyl methanol, 3-benzyloxybenzylalcohol, benzenemethanol, 3-phenylmethoxy, 3-phenylmethoxyphenyl methanol, 3-benzyloxyphenyl methanol, 3-phenylmethoxy phenyl methan-1-ol, pubchem7731, acmc-1bo1a
PubChem CID 74341
Nombre IUPAC (3-fenilmetoxifenil)metanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)CO
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Benzyloxybenzyl alcohol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 47.0°C to 52.0°C
Color Beige a amarillo
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2OC6H4CH2OH
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.26
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Benzyloxybenzyl alcohol
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.