Learn More
Ácido 3-benciloxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15425647 25 g 25 g
15405647 1 g 1 g
15415647 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15425647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32882.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 69026-14-8 | C14H11O3 | 227.24 g/mol
3-Benzyloxybenzoic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-benciloxibenzoico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69026-14-8
Fórmula molecular C14H11O3
Peso molecular (g/mol) 227.24
Número MDL MFCD00527901
Clave InChI CISXCTKEQYOZAM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-benzyloxy benzoic acid, 3-benzyloxybenzoic acid, benzoic acid, 3-phenylmethoxy, 3-benzyloxy-benzoic acid, 3-phenylmethoxy benzoic acid, enamine_004835, acmc-1b5k3
PubChem CID 309226
Nombre IUPAC ácido 3-fenilmetoxibenzoico
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzyloxybenzoic acid
Punto de fusión 133°C to 135°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.25
Porcentaje de pureza 98%