Learn More
3-Benciloxibenzaldehído-alfa-d1, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Benzyloxybenzaldehyde-alpha-D |
| CAS | 1219805-34-1 |
| Fórmula molecular | C14 D H11 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzaldehyde-formyl-d, 3-(phenylmethoxy)- (ACI), 3-(Phenylmethoxy)benzaldehyde-formyl-d (ACI), 3-Benzyloxybenzaldehyde-α-d1, 3-Benzyloxybenzaldehyde-α-D |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C14H12O2/c15-10-13-7-4-8-14(9-13)16-11-12-5-2-1-3-6-12/h1-10 H,11H2/i10D |
| SMILES | [2 H]C(=O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1 |
| Nombre IUPAC | deuterio-(3-fenilmetoxifenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 213.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.09 g/mol |
| Mostrar más |