Learn More
3-Benziloxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10761545 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10761545 5 g Glass bottle 5 g
10122420 25 g Glass bottle 25 g
10132420 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10761545 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106070050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1700-37-4
Número MDL MFCD00003367
Clave InChI JAICGBJIBWDEIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-benzyloxybenzaldehyde, 3-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, 3-phenylmethoxy, m-benzyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, m-benzyloxy, 3-phenylmethoxy benzaldehyde, 3-benzyloxy-benzaldehyde, unii-k1s6ob2gnn, k1s6ob2gnn
PubChem CID 74342
Nombre IUPAC 3-fenilmetoxibenzaldehído
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzyloxybenzaldehyde
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 55°C to 59°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C14H12O2
Fórmula lineal C6H5CH2OC6H4CHO
Cantidad 5 g
Peso molecular (g/mol) 212.248
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Fine Crystalline Powder