Learn More
3-Benciloxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459957 5 g 5 g
11469957 25 g 25 g
11479957 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22909.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1700-37-4 | C14H12O2 | 212.248 g/mol
3-Benzyloxybenzaldehyde is used as a pharmaceutical intermediate. It activates the adenyl cyclase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-benciloxibenzaldehído se utiliza como intermediario farmacéutico. Activa la adenilciclasa.
Solubilidad
Soluble en agua en una proporción de 38,87 mg/l a 25 °C.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1700-37-4
Fórmula molecular C14H12O2
Peso molecular (g/mol) 212.248
Número MDL MFCD00003367
Clave InChI JAICGBJIBWDEIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-benzyloxybenzaldehyde, 3-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, 3-phenylmethoxy, m-benzyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, m-benzyloxy, 3-phenylmethoxy benzaldehyde, 3-benzyloxy-benzaldehyde, unii-k1s6ob2gnn, k1s6ob2gnn
PubChem CID 74342
Nombre IUPAC 3-fenilmetoxibenzaldehído
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzyloxybenzaldehyde
Punto de fusión 54°C to 58°C
Punto de ebullición 180°C (0.08 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1956589
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water 38.87mg/L @ 25°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 98%