Learn More
3-Benciloxianilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10707285 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10707285 10 g Glass bottle 10 g
10481864 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10707285 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 146260100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1484-26-0
Fórmula molecular C13H13NO
Peso molecular (g/mol) 199.253
Número MDL MFCD00007784
Clave InChI IGPFOKFDBICQMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-benzyloxyaniline, 3-benzyloxy aniline, benzenamine, 3-phenylmethoxy, unii-iab1vda972, 3-benzyloxy-phenylamine, iab1vda972, 3-phenylmethyl oxy aniline, 3-phenylmethoxy phenylamine, 3-benzyloxy benzenamine, 3-benyloxyaniline
PubChem CID 92892
Nombre IUPAC 3-fenilmetoxianilina
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzyloxyaniline
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 62°C to 66°C
Color Beige a tostado
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal C6H5CH2OC6H4NH2
Cantidad 10 g
Beilstein 13, 404
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.25
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Benzyloxyaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.