Learn More
3-Benciloxianilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15422038 5 g 5 g
15412038 1 g 1 g
15432038 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15422038 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55708.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1484-26-0 | C13H13NO | 199.253 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1484-26-0
Fórmula molecular C13H13NO
Peso molecular (g/mol) 199.253
Número MDL MFCD00007784
Clave InChI IGPFOKFDBICQMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-benzyloxyaniline, 3-benzyloxy aniline, benzenamine, 3-phenylmethoxy, unii-iab1vda972, 3-benzyloxy-phenylamine, iab1vda972, 3-phenylmethyl oxy aniline, 3-phenylmethoxy phenylamine, 3-benzyloxy benzenamine, 3-benyloxyaniline
PubChem CID 92892
Nombre IUPAC 3-fenilmetoxianilina
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzyloxyaniline
Punto de fusión 63°C to 67°C
Color Marrón
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido