Learn More
3-benciloxiacetofenona, TRC
Código de producto. 30336363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30336363 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30336363 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2858451G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzyloxyacetophenone
CAS 34068-01-4
Fórmula molecular C15 H14 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Ethanone, 1-[3-(phenylmethoxy)phenyl]-, Acetophenone, 3'-(benzyloxy)- (8CI), 1-[3-(Phenylmethoxy)phenyl]ethanone, 1-(3-Phenylmethoxyphenyl)ethanone, 1-[3-(Benzyloxy)phenyl]ethanone, 3-Benzyloxyacetophenone, 3'-(Benzyloxy)acetophenone, NSC 159118, m-Benzyloxyacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O2/c1-12(16)14-8-5-9-15(10-14)17-11-13-6-3-2-4-7-13/h2-10H,11H2,1H3
SMILES CC(=O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1
Nombre IUPAC 1-(3-fenilmetoxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 226.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.0994