Learn More
3-benciloxiacetofenona, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10485472 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10485472 5 g 5 g
10048821 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10485472 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 353120050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 34068-01-4
Número MDL MFCD00026221
Clave InChI FGQMEAWGAUALJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-benzyloxy phenyl ethanone, 3-benzyloxyacetophenone, 3'-benzyloxyacetophenone, 1-3-benzyloxy phenyl ethan-1-one, 1-3-phenylmethoxy phenyl ethan-1-one, 3'-benzyloxy acetophenone, ethanone, 1-3-phenylmethoxy phenyl, 1-acetyl-3-phenylmethoxy benzene
PubChem CID 98689
Nombre IUPAC 1-(3-fenilmetoxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzyloxyacetophenone
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C15H14O2
Cantidad 5 g
Beilstein 08, IV, 335
Peso molecular (g/mol) 226.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido de fusión baja
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Benzyloxyacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2