Learn More
3'-Benciloxiacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496087 100 g 100 g
11476087 5 g 5 g
11486087 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25084.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 34068-01-4 | C15H14O2 | 226.275 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34068-01-4
Fórmula molecular C15H14O2
Peso molecular (g/mol) 226.275
Número MDL MFCD00026221
Clave InChI FGQMEAWGAUALJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-benzyloxy phenyl ethanone, 3-benzyloxyacetophenone, 3'-benzyloxyacetophenone, 1-3-benzyloxy phenyl ethan-1-one, 1-3-phenylmethoxy phenyl ethan-1-one, 3'-benzyloxy acetophenone, ethanone, 1-3-phenylmethoxy phenyl, 1-acetyl-3-phenylmethoxy benzene
PubChem CID 98689
Nombre IUPAC 1-(3-fenilmetoxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Benzyloxyacetophenone
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.28
Porcentaje de pureza 97%