Learn More
Ácido 3-{[(benziloxi)carbonil]amino}-5-hidroxibenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11306905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11306905 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10401694 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11306905 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08033DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 900799-69-1
Fórmula molecular C15H13NO5
Peso molecular (g/mol) 287.271
Número MDL MFCD09817564
Clave InChI DIPYTSQSLOJNFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cbz-amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-benzyloxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-n-cbz-amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-benzyloxycarbonylamino-5-hydroxy-benzoic acid, benzoicacid, 3-hydroxy-5-phenylmethoxy carbonyl amino, benzoicacid,3-hydroxy-5-phenylmethoxy carbonyl amino
PubChem CID 24229785
Nombre IUPAC ácido 3-hidroxi-5-(fenilmetoxicarbonilamino)benzoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC2=CC(=CC(=C2)C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.27
Porcentaje de pureza 97%