Learn More
3-benciloxi-alfa-(N-butiril-d3)-aminopropionitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Benzyloxy-alpha-(N-butyryl-d3)-aminopropionitrile |
| CAS | 1216615-94-9 |
| Fórmula molecular | C15H17D3N2O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-[1-Cyano-2-(phenylmethoxy)ethyl]pentanamide-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H20N2O2/c1-2-3-9-15(18)17-14(10-16)12-19-11-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14H,2-3,9,11-12H2,1H3,(H,17,18)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])CCCC(=O)NC(COCc1ccccc1)C#N |
| Nombre IUPAC | N-(1-ciano-2-fenilmetoxietil)-5,5,5-trideuteriopentanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 263.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.1713 |