Learn More
3-Benciloxi[6-[2-(terc-butildimetilsililoxi)etil]metilamino]piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Benzyloxy{6-[2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)ethyl]methylami |
| CAS | 1076198-95-2 |
| Fórmula molecular | C21 H32 N2 O2 Si |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H32N2O2Si/c1-21(2,3)26(4,5)25-16-10-15-23-20-19(13-9-14-22-20)24-17-18-11-7-6-8-12-18/h6-9,11-14H,10,15-17H2,1-5H3,(H,22,23) |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCNc1ncccc1OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-[3-[terc-butil(dimetil)silil]oxipropil]-3-fenilmetoxipiridin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 372.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.2233 |