Learn More
3-benciloxi-4-metoxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30338645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338645 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30338645 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB28598010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde
CAS 6346-05-0
Fórmula molecular C15 H14 O3
Cantidad 10 g
Sinónimo Benzaldehyde, 4-methoxy-3-(phenylmethoxy)-, Benzaldehyde, 3-(benzyloxy)-4-methoxy- (6CI,8CI), 4-Methoxy-3-(phenylmethoxy)benzaldehyde, 3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde, 4-Methoxy-3-benzyloxybenzaldehyde, Benzylisovanillin, Isovanillin benzyl ether, NSC 196547, NSC 43750, O-Benzylisovanillin, 3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O3/c1-17-14-8-7-13(10-16)9-15(14)18-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3
SMILES COc1ccc(C=O)cc1OCc2ccccc2
Nombre IUPAC 4-metoxi-3-fenilmetoxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 242.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0943