Learn More
3-Benciloxi-4-metoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11317006 50 g 50 g
11307006 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317006 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06830.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6346-05-0
Fórmula molecular C15H14O3
Peso molecular (g/mol) 242.27
Número MDL MFCD00003386
Clave InChI VQVQZFHUXRSRBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde, o-benzylisovanillin, benzaldehyde, 4-methoxy-3-phenylmethoxy, benzyl iso-vanillin, 4-methoxy-3-phenylmethoxy benzaldehyde, 3-benzyloxy-4-methoxy-benzaldehyde, benzylisovanillin, pubchem13136, acmc-1b6ff
PubChem CID 80671
Nombre IUPAC 4-metoxi-3-fenilmetoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC=C(C=O)C=C1OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde
Punto de fusión 60°C to 64°C
Cantidad 50 g
Beilstein 794627
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.27
Porcentaje de pureza 98%