Learn More
3-Benciloxi-4-metoxi-Beta-nitrostireno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Benzyloxy-4-methoxy-beta-nitrostyrene |
| CAS | 55507-05-6 |
| Fórmula molecular | C16 H15 N O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Benzyloxy-4-Methoxy-Ss-Nitrostyrene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15NO4/c1-20-15-8-7-13(9-10-17(18)19)11-16(15)21-12-14-5-3-2-4-6-14/h2-11H,12H2,1H3/b10-9+ |
| SMILES | COc1ccc(\C=C\[N+](=O)[O-])cc1OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-metoxi-4-[(E)-2-nitroetenil]-2-fenilmetoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 285.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.1001 |