Learn More
3-Benciloxi-4-metoxi-4'-metilbenzofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Benzyloxy-4-methoxy-4'-methylbenzophenone |
| CAS | 1496524-64-1 |
| Fórmula molecular | C22H20O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (3-Benzyloxy-4-methoxyphenyl)(4-methylphenyl)-methanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H20O3/c1-16-8-10-18(11-9-16)22(23)19-12-13-20(24-2)21(14-19)25-15-17-6-4-3-5-7-17/h3-14H,15H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1OCc2ccccc2)C(=O)c3ccc(C)cc3 |
| Nombre IUPAC | (4-metoxi-3-fenilmetoxifenil)-(4-metilfenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 332.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.1412 |