Learn More
3-benciloxi-4-hidroxibenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Benzyloxy-4-hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 50773-56-3 |
| Fórmula molecular | C14H12O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-3-(phenylmethoxy)-benzaldehyde, 3-(Phenylmethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3-(phenylmethoxy)benzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12O3/c15-9-12-6-7-13(16)14(8-12)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,16H,10H2 |
| SMILES | Oc1ccc(C=O)cc1OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-3-fenilmetoxibenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 228.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.0786 |