Learn More
3-benziloxi-2-hidroxi-1-propilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489370 1 g 1 g
11479370 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489370 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50248.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 90503-15-4 | C10H15NO2 | 181.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90503-15-4
Fórmula molecular C10H15NO2
Peso molecular (g/mol) 181.24
Número MDL MFCD00183222
Clave InChI ZGHLNQMMKJNJIH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-amino-3-benzyloxy-propan-2-ol, 1-amino-3-benzyloxy propan-2-ol, 2-propanol, 1-amino-3-phenylmethoxy, 1-amino-3-benzyl-oxy propan-2-ol, 3-benzyloxy-2-hydroxy-1-propylamine, 3-amino-1-phenylmethoxy propan-2-ol, 1-amino-3-benzyloxy-2-propanol, 3-benzyloxy-2-hydroxypropylamine, 1-amino-3-phenylmethoxy-propan-2-ol
PubChem CID 342795
Nombre IUPAC 1-amino-3-(benzyloxy)propan-2-ol
SMILES NCC(O)COCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzyloxy-2-hydroxy-1-propylamine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.24
Porcentaje de pureza 99%