Learn More
Éster terc-butílico del ácido N-carboxílico 3-benciloxi-2-bromo-9H-carbazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Benzyloxy-2-bromo-9H-carbazole N-Carboxylic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 1798043-12-5 |
| Fórmula molecular | C24H22BrNO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Tert-butyl 2-bromo-3-phenylmethoxycarbazole-9-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H22BrNO3/c1-24(2,3)29-23(27)26-20-12-8-7-11-17(20)18-13-22(19(25)14-21(18)26)28-15-16-9-5-4-6-10-16/h4-14H,15H2,1-3H3 |
| SMILES | O=C(OC(C)(C)C)N(C1=C2C=C(OCC3=CC=CC=C3)C(Br)=C1)C4=C2C=CC=C4 |
| Nombre IUPAC | Éster terc-butílico del ácido N-carboxílico 3-benciloxi-2-bromo-9H-carbazol |
| Peso molecular (g/mol) | 452.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 451.08 |