Learn More
3-Benciloxi-2-(2-hidroxi-2-feniletil)-4H-piran-4-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Benzyloxy-2-(2-hydroxy-2-phenylethyl)-4H-pyran-4-one |
| CAS | 1206102-04-6 |
| Fórmula molecular | C20H18O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-(Benzyloxy)-2-(2-hydroxy-2-phenylethyl)-4-oxo-4H-pyran, 2-(2-Hydroxy-2-phenylethyl)-3-(phenylmethoxy)-4H-pyran-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H18O4/c21-17-11-12-23-19(13-18(22)16-9-5-2-6-10-16)20(17)24-14-15-7-3-1-4-8-15/h1-12,18,22H,13-14H2 |
| SMILES | O=C1C(OCC2=CC=CC=C2)=C(CC(O)C3=CC=CC=C3)OC=C1 |
| Nombre IUPAC | 3-(benciloxi)-2-(2-hidroxi-2-feniletil)-4H-piran-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 322.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.12 |