Learn More
3-(Benciloxi)-2,2-dimetil-1-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Benzyloxy)-2,2-dimethyl-1-propanol |
| CAS | 66582-32-9 |
| Fórmula molecular | C12H18O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,2-Dimethyl-3-(phenylmethoxy)-1-propanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18O2/c1-12(2,9-13)10-14-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,13H,8-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(CO)COCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetil-3-fenilmetoxipropan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 194.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.1307 |