Learn More
3-benciloxi-1-propanol, TRC
Código de producto. 30347015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30347015 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30347015 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB28784025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzyloxy-1-propanol
CAS 4799-68-2
Fórmula molecular C10H14O2
Cantidad 25 g
Sinónimo 3-(Phenylmethoxy)-1-propanol, 3-(Benzyloxy)-1-propanol, 1,3-Propanediol monobenzyl ether, 1-(Benzyloxy)-3-propanol, 3-(Benzyloxy)-1-propanol, 3-(Phenylmethoxy)-1-propanol, 3-Benzyloxypropanol, 3-[(Phenylmethyl)oxy]propan-1-ol, NSC 406922
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O2/c11-7-4-8-12-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2
SMILES OCCCOCC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 3-Benciloxi-1-propanol
Peso molecular (g/mol) 166.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.1