Learn More
3-Bentilidecamphor, TRC
Código de producto. 30009066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009066 250 mg 250 miligramos
30007018 1 g 1 g
17914675 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009066 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB280048250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15087-24-8
Fórmula molecular C17 H20 O
Peso molecular (g/mol) 240.34
Sinónimo 2-Bornanone, 3-benzylidene- (8CI), 1,7,7-Trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 3-Benzylidenebornan-2-one, 3-Benzylidenecamphor, Benzylidenecamphor, Eusolex 6900, Ultracyd, Ultren BK, Unisol S 22
Nombre IUPAC 2-benzilideno-4,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-one
SMILES CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)C2=Cc3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzylidenecamphor
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20O/c1-16(2)14-9-10-17(16,3)15(18)13(14)11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,14H,9-10H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.1514
Porcentaje de pureza >95%