Learn More
3-Bencilideno-2,4-pentanodiona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11340134
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11340134 5 g 5 g
11350134 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11340134 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00623.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4335-90-4 | C12H12O2 | 188.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4335-90-4
Fórmula molecular C12H12O2
Peso molecular (g/mol) 188.23
Número MDL MFCD00014990
Clave InChI NYRGMNMVISROGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-benzylidene-2,4-pentanedione, benzalacetylacetone, benzylidene acetylacetone, 3-benzylideneacetylacetone, 2,4-pentanedione, 3-phenylmethylene, 1,1-diacetyl-2-phenylethylene, 2,2-diacetylvinyl benzene, 2-acetyl-1-phenyl but-1-en-3-one, 2,4-pentanedione, 3-benzylidene, 3-benzylidene acetylacetone
PubChem CID 95782
Nombre IUPAC 3-bencilidenopentano-2,4-diona
SMILES CC(=O)C(=CC1=CC=CC=C1)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzylidene-2,4-pentanedione
Densidad 1.093
Punto de ebullición 185°C to 188°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 972849
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23
Porcentaje de pureza 97%