Learn More
3-(Bencildimetilamonio)propanosulfonato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10565290 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10565290 5 g Frasco de vidrio 5 g
10007949 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10565290 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428070050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 81239-45-4 | C12H19NO3S | 257.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81239-45-4
Fórmula molecular C12H19NO3S
Peso molecular (g/mol) 257.35
Número MDL MFCD00225018
Clave InChI MEJASPJNLSQOAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ndsb-256, 3-benzyl dimethyl ammonio propane-1-sulfonate, 3-benzyldimethylammonio propane-1-sulfonate, dimethylbenzylammonium propane sulfonate, 3-benzyl dimethyl ammonio propane-1-sulphonate, ndsb 256, dmx, 3-benzyldimethylammonio propanesulfonate, 3-dimethylbenzylamino propanesulfonic acid, 3-benzyl dimethyl azaniumyl propane-1-sulfonate
PubChem CID 4386830
Nombre IUPAC 3-[bencil(dimetil)azanioil]propano-1-sulfonato
SMILES C[N+](C)(CCCS([O-])(=O)=O)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Benzyldimethylammonio)propanesulfonate
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 245°C to 250°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.35
Porcentaje de pureza 95%