Learn More
3-Benzilamino-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15433517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15433517 250 mg 250 miligramos
11322579 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26664.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4720-29-0
Fórmula molecular C10H15NO
Peso molecular (g/mol) 165.236
Número MDL MFCD00020622
Clave InChI ZQJXSIOFSZYGMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-benzylamino propan-1-ol, n-benzyl-3-aminopropan-1-ol, 3-benzylamino-1-propanol, 3-benzylamino propanol, 1-propanol,3-methylphenylamino, 1-propanol, 3-phenylmethyl amino, zlchem 680, 3-benzylaminopropanol
PubChem CID 78448
Nombre IUPAC 3-(benzilamino)propan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzylamino-1-propanol
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.24
Porcentaje de pureza 97%