Learn More
3-Benzilamino-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11322579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322579 1 g 1 g
15433517 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322579 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26664.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4720-29-0
Fórmula molecular C10H15NO
Peso molecular (g/mol) 165.236
Número MDL MFCD00020622
Clave InChI ZQJXSIOFSZYGMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-benzylamino propan-1-ol, n-benzyl-3-aminopropan-1-ol, 3-benzylamino-1-propanol, 3-benzylamino propanol, 1-propanol,3-methylphenylamino, 1-propanol, 3-phenylmethyl amino, zlchem 680, 3-benzylaminopropanol
PubChem CID 78448
Nombre IUPAC 3-(benzilamino)propan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzylamino-1-propanol
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.24
Porcentaje de pureza 97%