Learn More
3-Benciladenina, TRC
Código de producto. 30133434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133434 5 mg 5 miligramos
30134240 50 mg 50 miligramos
30008317 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133434 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1304085MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7280-81-1
Fórmula molecular C12H11N5
Peso molecular (g/mol) 225.25
Nombre IUPAC 3-benzil-7H-purina-6-imina
SMILES Nc1ncn(Cc2ccccc2)c3ncnc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzyladenine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11N5/c13-11-10-12(15-7-14-10)17(8-16-11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8,13H,6H2,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.1014