Learn More
3-[bencil(metil)amino]propano-1,2-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[Benzyl(methyl)amino]propane-1,2-diol |
| CAS | 60278-98-0 |
| Fórmula molecular | C11 H17 N O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17NO2/c1-12(8-11(14)9-13)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11,13-14H,7-9H2,1H3 |
| SMILES | CN(CC(O)CO)Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 3-[bencil(metil)amino]propano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 195.258 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.126 |