Learn More
Ácido 3-(bencil(butil)amino)propanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Benzyl(butyl)amino)propanoic Acid |
| CAS | 216587-41-6 |
| Fórmula molecular | C14H21NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21NO2/c1-2-3-10-15(11-9-14(16)17)12-13-7-5-4-6-8-13/h4-8H,2-3,9-12H2,1H3,(H,16,17) |
| SMILES | CCCCN(CCC(=O)O)Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-[bencil(butil)amino]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 235.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.1572 |