Learn More
Cloruro de 3-bencil-5-(2-hidroxietil)-4-metiltiazolio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 142.0°C to 146.0°C |
| Color | Blanco |
| Análisis elemental | 56.52 to 59.32% C, 5.06 to 5.32% N |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 100 g |
| Show More |
Safety and Handling
- 3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.