Learn More
Cloruro de 3-bencil-5-(2-hidroxietil)-4-metiltiazolio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312696 25 g 25 g
11322696 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312696 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08750.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4568-71-2 | C13H16ClNOS | 269.79 g/mol
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride, aliphatic aldehydes undergo the acyloin condensation in the presence of this catalyst and mild base. It acts as a catalyst for the addition of aliphatic and heterocyclic aldehydes to α,β-unsaturated ketones, nitriles and esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro 3-bencil-5-(2-hidroxietil)-4-metiltiazolio, los aldehídos alifáticos experimentan un cambio en la condensación de aciloína en presencia de este catalizador y base suave. Actúa como catalizador para la adición de aldehídos alifáticos y heterocíclicos a α cetonas insaturadasβ, nitriles y ésteres.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado del agua y los agentes oxidantes. Proteger de la humedad y el agua. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4568-71-2
Fórmula molecular C13H16ClNOS
Peso molecular (g/mol) 269.79
Número MDL MFCD00011959
Clave InChI IWSVLBKHBJGMAA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-benzyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazolium chloride, 3-benzyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazol-3-ium chloride, 3-benzyl-5-2-hydroxyethyl-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium chloride, thiazolium, 5-2-hydroxyethyl-4-methyl-3-phenylmethyl-, chloride, 2-4-methyl-3-benzyl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-ol, chloride, acmc-1aqyn, 3-benzyl-5-2-hydroxyethyl thazolium chloride, 3-benzyl-4-methyl-5-hydroxyethylthiazolium chloride, 3-benzyl-5-hydroxyethyl-4-methylthiazolium chloride, 3-benzyl-5 2-hydroxyethyl-4-methylthiazolium chloride
PubChem CID 2833352
Nombre IUPAC 2-(3-bencil-4-metil-1,3-tiazol-3-io-5-il)etanol; cloruro
SMILES [Cl-].CC1=C(CCO)SC=[N+]1CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
Punto de fusión 142°C to 145°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3788921
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.8
Porcentaje de pureza 98%