Learn More
Éster metílico del ácido 3-[bencil-(2-metoxicarboniletil)amino]propiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[Benzyl-(2-methoxycarbonylethyl)amino]propionic Acid Methyl Ester |
| CAS | 793-19-1 |
| Fórmula molecular | C15H21NO4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N-(3-Methoxy-3-oxopropyl)-N-(phenylmethyl)-beta-alanine Methyl Ester, 3,3'-(Benzylimino)dipropionic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 3,3'-(Benzylazanediyl)dipropanoate, N,N-Bis[2-(methoxycarbonyl)ethyl]benzylamine, NSC 54971 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21NO4/c1-19-14(17)8-10-16(11-9-15(18)20-2)12-13-6-4-3-5-7-13/h3-7H,8-12H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)CCN(CCC(=O)OC)Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 3-[bencil-(3-metoxi-3-oxopropil)amino]propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 279.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.1471 |