Learn More
3-Benzoilpiridina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 3-Benzoylpyridine |
| Punto de fusión | 36°C to 40°C |
| Punto de ebullición | 307°C |
| Temperatura de inflamación | 150°C (302°F) |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 120234 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.21 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |