Learn More
3-Benzoylpyridine, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10559800 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10559800 25 g Glass bottle 25 g
10444735 5 g Glass bottle 5 g
10458050 100 g Glass bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10559800 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105810250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5424-19-1
Peso molecular (g/mol) 183.21
Número MDL MFCD00006394
Clave InChI RYMBAPVTUHZCNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-benzoylpyridine, phenyl pyridin-3-yl methanone, phenyl 3-pyridyl ketone, methanone, phenyl-3-pyridinyl, pyridine, 3-benzoyl, 3-pyridyl phenyl ketone, ketone, phenyl 3-pyridyl, 3-benzoyl pyridine, phenyl-b-pyridyl ketone, phenyl 3-pyridinyl methanone
PubChem CID 21540
Nombre IUPAC fenil(piridina-3-il)metanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CN=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzoylpyridine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 36.0°C to 40.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 307.0°C
Temperatura de inflamación 150°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C12H9NO
Fórmula lineal C6H5CO(C5H4N)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Crystalline Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Benzoylpyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.