Learn More
3-Benzoylpyridine, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10444735 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10444735 5 g Glass bottle 5 g
10559800 25 g Glass bottle 25 g
10458050 100 g Glass bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10444735 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105810050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5424-19-1
Peso molecular (g/mol) 183.21
Número MDL MFCD00006394
Clave InChI RYMBAPVTUHZCNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-benzoylpyridine, phenyl pyridin-3-yl methanone, phenyl 3-pyridyl ketone, methanone, phenyl-3-pyridinyl, pyridine, 3-benzoyl, 3-pyridyl phenyl ketone, ketone, phenyl 3-pyridyl, 3-benzoyl pyridine, phenyl-b-pyridyl ketone, phenyl 3-pyridinyl methanone
PubChem CID 21540
Nombre IUPAC fenil(piridina-3-il)metanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CN=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzoylpyridine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 36.0°C to 40.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 307.0°C
Temperatura de inflamación 150°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C12H9NO
Fórmula lineal C6H5CO(C5H4N)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Crystalline Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Benzoylpyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.