Learn More
Ácido 3-benzoilpropiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10607442 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10607442 25 g Frasco de vidrio 25 g
10549800 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10590024 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10607442 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105790250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2051-95-8 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2051-95-8
Fórmula molecular C10H10O3
Peso molecular (g/mol) 178.19
Número MDL MFCD00002792
Clave InChI KMQLIDDEQAJAGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-benzoylpropionic acid, 4-oxo-4-phenylbutyric acid, 3-benzoylpropanoic acid, beta-benzoylpropionic acid, benzoylpropionic acid, propanoic acid, 3-benzoyl, benzenebutanoic acid, .gamma.-oxo, 3-benzoylpropionicacid, propionic acid, 3-benzoyl, 4-phenyl-4-oxobutyric acid
PubChem CID 72871
ChEBI CHEBI:64437
Nombre IUPAC ácido 4-oxo-4-fenilbutanoico
SMILES OC(=O)CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzoylpropionic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 114°C to 119°C
Color Blanco a crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5COCH2CH2CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 10, 696
Fieser 02,26; 03,19
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino