Learn More
Ácido 3-benzoilpropiónico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497967 100 g 100 g
11487967 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16636.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2051-95-8 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2051-95-8
Fórmula molecular C10H10O3
Peso molecular (g/mol) 178.19
Número MDL MFCD00002792
Clave InChI KMQLIDDEQAJAGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-benzoylpropionic acid, 4-oxo-4-phenylbutyric acid, 3-benzoylpropanoic acid, beta-benzoylpropionic acid, benzoylpropionic acid, propanoic acid, 3-benzoyl, benzenebutanoic acid, .gamma.-oxo, 3-benzoylpropionicacid, propionic acid, 3-benzoyl, 4-phenyl-4-oxobutyric acid
PubChem CID 72871
ChEBI CHEBI:64437
Nombre IUPAC ácido 4-oxo-4-fenilbutanoico
SMILES OC(=O)CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzoylpropionic acid
Punto de fusión 114°C to 120°C
Cantidad 100 g
Beilstein 639757
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza ≥98%