Learn More
Ácido 3-benzoilpropanoico, TRC
Código de producto. 30343204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343204 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30343204 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB20880050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzoylpropanoic Acid
CAS 2051-95-8
Fórmula molecular C10 H10 O3
Cantidad 50 g
Sinónimo Benzenebutanoic acid, γ-oxo-, Propionic acid, 3-benzoyl- (6CI,7CI,8CI), γ-Oxobenzenebutanoic acid, 3-Benzoylpropanoic acid, 3-Benzoylpropionic acid, 4-Oxo-4-phenylbutanoic acid, 4-Oxo-4-phenylbutyric acid, 4-Phenyl-4-oxobutanoic acid, NSC 2092, NSC 229040, NSC 51010, Propanoic acid, 3-benzoyl-, β-Benzoylpropionic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O3/c11-9(6-7-10(12)13)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,12,13)
SMILES OC(=O)CCC(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC ácido 4-oxo-4-fenilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 178.185
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.063