Learn More
Ácido 3-benzoilpropanoico-13C6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Benzoylpropanoic Acid-13C6 |
| CAS | 1346600-75-6 |
| Fórmula molecular | C413C6H10O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-Oxo-4-phenyl-13C6-butanoic Acid, 4-Oxo-4-phenyl-13C6-butyric Acid, 4-Phenyl-13C6-4-oxobutanoic Acid, 3-benzoyl-13C6-propanoic Acid, β-Benzoyl-13C6-propionic αcid, γ-Oxobenzene-13C6-butanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O3/c11-9(6-7-10(12)13)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,8+1 |
| SMILES | OC(CCC([13C]1=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]1[H])=O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-((1,2,3,4,5,6-13C6)ciclohexatrienil)-4-oxobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 184.14 |