Learn More
(3-benzoilfenil)etanonitrilo, Mikromol™
Código de producto. 17910736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17910736 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17910736 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0001.14
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(3-benzoilfenil)etanonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Benzoylphenyl)ethanenitrile
CAS 21288-34-6
Nombres de analitos o componentes (3-Benzoylphenyl)ethanenitrile
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H11 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (3-Benzoylphenyl)ethanenitrile, Ketoprofen Imp. I (EP), Ketoprofen Impurity I
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11NO/c16-10-9-12-5-4-8-14(11-12)15(17)13-6-2-1-3-7-13/h1-8,11H,9H2
SMILES O=C(c1ccccc1)c2cccc(CC#N)c2
Nombre IUPAC 2-(3-benzoilfenil)acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 221.25
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.0841 g/mol