Learn More
(3-Benzoilfenil)acetonitrilo, TRC
Código de producto. 17921145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17921145 250 mg 250 miligramos
17914645 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17921145 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB208350250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21288-34-6
Fórmula molecular C15 H11 N O
Peso molecular (g/mol) 221.25
Sinónimo (3-Benzoylphenyl)ethanenitrile, Ketoprofen Imp. I (EP)
Nombre IUPAC 2-(3-benzoilfenil)acetonitrilo
SMILES O=C(c1ccccc1)c2cccc(CC#N)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Benzoylphenyl)ethanenitrile
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11NO/c16-10-9-12-5-4-8-14(11-12)15(17)13-6-2-1-3-7-13/h1-8,11H,9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.0841