Learn More
Ácido (3-benzoilfenil)acético, Mikromol™
Descripción
Ácido (3-benzoilfenil)acético
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3-Benzoylphenyl)acetic Acid |
| CAS | 22071-22-3 |
| Nombres de analitos o componentes | (3-Benzoylphenyl)acetic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H12 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ketoprofen Imp. B (EP), (3-Benzoylphenyl)acetic Acid, 2-(3-Benzoylphenyl)acetic acid, RU 4462, m-Benzoylphenylacetic acid, Ketoprofen Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12O3/c16-14(17)10-11-5-4-8-13(9-11)15(18)12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2,(H,16,17) |
| SMILES | OC(=O)Cc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(3-benzoilfenil)acético |
| Mostrar más |