Learn More
3-benzoiloxiacetofenona, Mikromol™
Código de producto. 30051530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051530 25 mg 25 miligramos
30050972 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051530 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0035.500025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-benzoiloxiacetofenona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzoyloxyacetophenone
CAS 139-28-6
Nombres de analitos o componentes 3-Benzoyloxyacetophenone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H12 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-Benzoyloxyacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12O3/c1-11(16)13-8-5-9-14(10-13)18-15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-10H,1H3
SMILES CC(=O)c1cccc(OC(=O)c2ccccc2)c1
Nombre IUPAC Benzoato de (3-acetilfenilo)
Peso molecular (g/mol) 240.25
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0786 g/mol