Learn More
Bromuro de 3-benzoilbencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Benzoylbenzyl Bromide |
| CAS | 22071-24-5 |
| Fórmula molecular | C14 H11 Br O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11BrO/c15-10-11-5-4-8-13(9-11)14(16)12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2 |
| SMILES | BrCc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | [3-(bromometil)fenil]-fenilmetanona |
| Peso molecular (g/mol) | 275.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.9993 |