Learn More
Ácido 3-benzoilbenzoico, 99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15235988 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15235988 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 15235988 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 339090250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 579-18-0
Fórmula molecular C14H10O3
Peso molecular (g/mol) 226.23
Número MDL MFCD00002518
Clave InChI AXJXRLHTQQONQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 3-benzoyl, m-benzoylbenzoic acid, 3-benzoyl benzoic acid, 3-benzoyl-benzoic acid, 3-phenylcarbonyl benzoic acid, 3-benzoylbenzoicacid, 3-benzoyl-benzoesaure, 3-benzoylbenzoic-acid, acmc-20an9k, benzoic acid,3-benzoyl
PubChem CID 101386
Nombre IUPAC ácido 3-benzoilbenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzoylbenzoic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 161.0°C to 166.5°C
Color De beige a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5COC6H4COOH
Cantidad 25 g
Beilstein 10,752
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Benzoylbenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.