Learn More
Ácido 3-benzoilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11487196 25 g 25 g
11477196 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11487196 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25519.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 579-18-0 | C14H10O3 | 226.23 g/mol
3-Benzoylbenzoic acid has been used in light-induced reactions on benzophenone-terminated boron-doped diamond (BDD) surfaces and preparation of benzophenone flavonol derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-benzoilbenzoico se ha utilizado en reacciones inducidas por la luz en superficies de diamante tratado con boro (BDD) terminado por benzofenona y en la preparación de derivados de benzofenona flavonol.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 579-18-0
Fórmula molecular C14H10O3
Peso molecular (g/mol) 226.23
Número MDL MFCD00002518
Clave InChI AXJXRLHTQQONQR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 101386
Nombre IUPAC ácido 3-benzoilbenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzoylbenzoic acid
Punto de fusión 162°C to 166°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 2212366
Sinónimo benzoic acid, 3-benzoyl, m-benzoylbenzoic acid, 3-benzoyl benzoic acid, 3-benzoyl-benzoic acid, 3-phenylcarbonyl benzoic acid, 3-benzoylbenzoicacid, 3-benzoyl-benzoesaure, 3-benzoylbenzoic-acid, acmc-20an9k, benzoic acid,3-benzoyl
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.23
Porcentaje de pureza 98%