Learn More
Ácido 3-benzoilacrílico, predominantemente trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409063 5 g 5 g
11419063 25 g 25 g
11429063 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11409063 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11147.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 583-06-2 | C10H8O3 | 176.171 g/mol
2-Butenoic acid, 4-oxo-4-phenyl- could react with morpholine, and obtain the 2-morpholin-4-yl-4-oxo-4-phenyl-butyric acid. This reaction needs the solvent of toluene, ethanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-ácido butenoico, 4-oxo-4-fenil- podría reaccionar con la morfolina y obtener el ácido 2-morfolin-4-il-4-oxo- -fenil-butírico.4 Esta reacción necesita el disolvente de tolueno, etanol.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 583-06-2
Fórmula molecular C10H8O3
Peso molecular (g/mol) 176.171
Número MDL MFCD00014015
Clave InChI PLPDHGOODMBBGN-VOTSOKGWSA-N
Sinónimo 3-benzoylacrylic acid, benzoylacrylic acid, 4-oxo-4-phenyl-2-butenoic acid, e-4-oxo-4-phenylbut-2-enoic acid, acrylic acid, 3-benzoyl, 2-butenoic acid, 4-oxo-4-phenyl, 4-oxo-4-phenylbut-2-enoic acid, crotonic acid, 4-oxo-4-phenyl, .beta.-benzoylacrylic acid, trans-3-benzoylacrylic acid
PubChem CID 676116
Nombre IUPAC Ácido (E)-4-oxo-4-fenilbut-2-enoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzoylacrylic acid
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión 93°C to 97°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 1817876
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.17
Porcentaje de pureza 97%